Learn More
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Antibody (001), Biotin , R&D Systems™
Código de producto. 18607221 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607221 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607221 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289897B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Monoclonal specifically detects FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 001
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen M-FABP, MP2, myelin P2 protein, P2, peripheral myelin protein 2FABP8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein (NP_002668.1; Ser 2-Val 132).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5375
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus