Learn More
FAAH-IN-2, MedChemExpress
Descripción
FAAH-IN-2 (O-Desmorpholinopropyl Gefitinib) is a potent FAAH(fatty acid amide hydrolase) inhibitor extracted from Patent WO/2008/100977A2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FAAH-IN-2 |
| CAS | 184475-71-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H11ClFN3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (65.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 319.72 |
| Mostrar más |