Learn More
Motic™ Microscopio de la serie F11
Descripción
- El sistema óptico DIN de calidad superior y la fabricación de precisión garantizan que todos los microscopios sean parcéntricos y parfocales y ofrezcan imágenes brillantes y nítidas.
- Objetivos acromáticos DIN 4X, 10X y 40X.
- Enfoque grueso y fino.
- Iluminación LED con cable.
- Microscopio de doble vista disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador NA de 0,65 con diafragma de iris y portafiltros |
| Descripción | Sistema de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión. |
| Eyepiece | WF 10X/18 mm, con puntero, bloqueable |
| Estilo de cabeza | Monocular, 45° Inclinado, 360° Giratorio |
| Tipo de iluminación | LED con control de intensidad |
| Potencia de aumento | 4X, 10X, 40XS |
| Modelo | Microscopio LED F-1110 |
| Tipos de objetivos | DIN Acromático |
| Incluye | Platina: 120 x 110 mm, platina plana con pinzas para muestra. Tapa antipolvo. |
| Pieza nasal | Revólver giratorio cuádruple con resortes de parada. |
| Mostrar más |