Learn More
F-Spondin/SPON1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18515714 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18515714 0.02 mg 20 microgramos
18513123 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18515714 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB3003390.02mg
Chicken Polyclonal Antibody
F-Spondin/SPON1 Polyclonal specifically detects F-Spondin/SPON1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ICC/IF (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno F-Spondin/SPON1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.91 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200 - 1:500, ICC/IF (Negative)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen f-spondin, KIAA0762VSGP/F-spondin, MGC10724, spondin 1, (f-spondin) extracellular matrix protein, spondin 1, extracellular matrix protein, spondin-1, Vascular smooth muscle cell growth-promoting factor, VSGP
Símbolos de los genes SPON1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Synthetic peptide, corresponding to amino acids 549-807 of SPON1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10418
Especificidad de la prueba SPON1
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only