Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Categoría de investigación | Cell Biology |
| Objetivo | F box protein 38 |
| Sinónimo | F-box only protein 38, F-box protein 38, FBX38, FLJ13962, Modulator of KLF7 activity homolog, MoKA, MOKAFbx38, SP329 |
| Símbolo de gen | FBXO38 |