Learn More
F-15599, MedChemExpress
Código de producto. 16460408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460408 5 mg 5 miligramos
16490606 20 mg 20 miligramos
16427948 10 mg 10 miligramos
16401889 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19863
MedChemExpress F-15599 is a highly selective G-protein biased 5-HT1A receptor agonist, with Ki of 3.4 nM.
F-15599 is a highly selective G-protein biased 5-HT1A receptor agonist, with Ki of 3.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material F-15599
CAS 635323-95-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClF2N4O
Cantidad 5 mg
Sinónimo NLX-101
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (633.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C(Cl)=C1)N2CCC(CNCC3=NC=C(C)C=N3)(F)CC2
Peso molecular (g/mol) 394.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.85
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation