Learn More
Ezutromid, MedChemExpress
Descripción
Ezutromid (SMT C1100) is a first-in-class, orally active benzoxazole utrophin modulator with an EC50 of 0.91 μM. Ezutromid can be used for the research Duchenne muscular dystrophy (DMD). Ezutromid inhibits CYP1A2 enzymic activity in human liver microsomes (HLM) with an IC50 of 5.4 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ezutromid |
| CAS | 945531-77-1 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H15NO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SMT C1100 BMN 195 VOX-C1100 |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (29.64 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(OC(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)=N4)C4=C1)(CC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 337.39 |
| Mostrar más |