missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EZH2/KMT6 Antibody (CL11945) [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30532391 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30532391 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30532391 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344327FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EZH2/KMT6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL11945
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of Q15910, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Phospho Specific, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.