Learn More
Ezetimibe, MedChemExpress
Código de producto. 16463327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463327 50 mg 50 miligramos
16451246 200 mg 200 miligramos
16447266 100 mg 100 miligramos
16427318 10 mg 10 miligramos
16461836 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17376
MedChemExpress Ezetimibe (SCH 58235) is a potent cholesterol absorption inhibitor. Ezetimibe is a Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1) inhibitor, and is a potent Nrf2 activator.
Ezetimibe (SCH 58235) is a potent cholesterol absorption inhibitor. Ezetimibe is a Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1) inhibitor, and is a potent Nrf2 activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe
CAS 163222-33-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21F2NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo SCH 58235
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(F)C=C2)[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)[C@H]1CC[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)O
Peso molecular (g/mol) 409.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.43
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation