Learn More
Leica Microsystems Estereomicroscopio para aplicaciones académicas EZ4 con lentes 16X
Descripción
- Rango de zoom 4.4:1
- Para todas las funciones de garantía de calidad, incluidas la documentación digital (Leica EZ4D) y las mediciones (Leica EZ4, selección de elemento ocular opcional)
- Gran calidad de imagen, color y fidelidad de detalles
- Instrumento de formación ideal para practicar las técnicas de montaje y preparación
- Sistema de iluminación LED con alimentación regulable para luz transmitida e iridiscente
- Tecnología de luz incidente de tres vías exclusiva de Leica
- Sistemas de zoom y enfoque precisos para un control exacto Solo EZ4D:
- 3 Sensor CMOS megapíxel
- Conexión USB 2.0 para transferencia de datos de imágenes o imagen en directo a un PC
- Salida de vídeo analógica para la conexión a un videoproyector, TV, VCR, etc.
- Ranura de tarjeta de memoria SD integrada
- Se incluye tarjeta de 128 mb
- Se incluye el software LAS EZ de manera gratuita
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
| Altura (métrico) | 371 mm |
| Tensión | 230 V |
| Anchura (métrico) | 181 mm |
| Potencia de aumento | 56X |
| Longitud (métrico) | 225 mm |
| Intervalo de zoom | 4,4:1 |
| Peso (métrico) | 3,8 kg |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 225 x 181 x 371 mm |
| Dimensiones (L x An) | 225 x 181 mm |
| Mostrar más |