Learn More
Leica Microsystems Estereomicroscopio EZ4 10x
Descripción
- Iluminación LED de 7 vías
- Proporciona luz incidente, oblicua y transmitida para una iluminación y contraste de alta calidad
- Rango de zoom 4.4:1
- Proporciona imágenes de alta resolución
- Iluminación LED brillante
- Ahorra tiempo y costes de sustitución de bombillas
- Sistema óptico Greenough
- Proporciona vistas 3D muy planas y de gran profundidad de campo
Especificaciones
Especificaciones
| Resolución | 170 Lp/mm máximo |
| Potencia de aumento | De 8X a 35X |
| Campo de visión | Diámetro de campo de objeto de 5,7 a 25 mm |
| Intervalo de zoom | 4,4:1 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 80 x 255 x 365 mm |
| Requisitos eléctricos | Fuente de alimentación: Universal de 100 V a 240 V, sensible a la tensión, integrado (todos los instrumentos) |
| Tipo de iluminación | Luz incidente y transmitida LED integrada, independiente o combinada |
| Eyepiece | 10X/20 fijos |