Learn More
Gilson™ Tapón de cartucho de extracción
Código de producto. 16676155 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16676155 6 mL paquete de 1000
16656155 1 mL paquete de 1000
16666155 3 mL paquete de 1000
16686155 8 mL paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16676155 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 2954730
Gilson ofrece una variedad de viales y tapones a granel para una serie de aplicaciones.
  • Tapones ASPEC
  • Gilson ofrece una variedad de viales y tapones a granel para una serie de aplicaciones.
Especificaciones
Descripción Tapones ASPEC
Volumen (métrico) 6 mL
Material PE natural
Cantidad 1000/paq.