Learn More
Azpack™ Recipientes de poliestireno con boca extraancha
Código de producto. 11368103
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
180 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11368103 40 ml paquete de 25
11388103 180 ml paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368103 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 11368103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incluye tapa de polietileno a presión. Recipientes de poliestireno con boca extraancha Azpack™ son transparentes para poder visualizar el contenido.
  • Fabricados con poliestireno
  • Lados cónicos
  • Boca extraancha
  • Incluye tapa de polietileno de cierre hermético
Especificaciones
Capacidad (métrico) 40 ml
Color Transparente
Incluye Tapa
Material Poliestireno
Cantidad 25 packs
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 35 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tapón a presión