Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas de limpieza de superficies extragruesas 350
Código de producto. 17108830
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
158 x 95 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17108830 158 x 95 mm paquete de 40
1 options
Código de producto. 17108830 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100180770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    78.62€ / paquete de 40
    Ahorro 48.38€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla de limpieza
Dimensiones (L x An) 158 x 95 mm
Longitud (métrico) 158 mm
Cantidad 40 paquete
Modelo Extragruesas
Anchura (métrico) 95 mm