Learn More
Koettermann™ Armarios murales Exploris™
Código de producto. 14835291
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Material:
Acero (1.0330)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Material Tamaño de la unidad
14835291 Blanco Acero (1.0330) cada uno
1 options
Código de producto. 14835291 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 30100076
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dispone de puertas insonorizadas.
  • Fabricada en acero de alta calidad (1.0330), galvanizada por electrogalvanizado, recubierta de poliuretano
  • Puertas plegables insonorizadas
Especificaciones
Tipo de producto Armarios murales
Color Blanco
Dimensiones interiores (F x An x Al) 50 × 90 × 192 cm
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Revestimiento de superficie Poliuretano
Material Acero (1.0330)