Learn More
Koettermann™ Armario móvil Exploris™
Código de producto. 15508505
Cambiar vista
Click to view available options
Armario móvil
Código de producto.
15508505 Armario móvil
1 options
Código de producto. 15508505 Proveedor Koettermann™ N.º de proveedor 31500106
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Cuatro cajones
Se adapta a una amplia variedad de aplicaciones.
  • Armario para debajo de la mesa
  • Ruedas con bloqueo
  • Equipado con diferentes paneles frontales
Especificaciones
Color Blanco
Fondo (métrico) 51,6 cm
Dimensiones (Pr x An x Al) 51,6 x 120 x 74 cm
Altura (métrico) 74 cm
Anchura (métrico) 120 cm
Material Acero