Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (PC3 cell line)
Código de producto. 18612660 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μg
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18612660 6 viales de 100 μg paquete de 6
18624320 2 viales de 100 μg paquete de 2
18614320 2 viales de 30 μg paquete de 2
18602041 6 viales de 30 μg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18612660 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP249856600ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00€
    1396.50€ / paquete de 6
    Ahorro 83.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Cantidad 6 viales de 100 μg