Learn More
R&D Systems™ Exosome Standards (Human Urine)
Código de producto. 18692640 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μg
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18692640 6 viales de 30 μg paquete de 6
18654310 2 viales de 30 μg paquete de 2
18638420 6 viales de 100 μg paquete de 6
18635370 2 viales de 100 μg paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18692640 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP249840180ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    1093.05€ / paquete de 6
    Ahorro 66.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Línea de productos Novus
Cantidad 6 viales de 30 μg