Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma)
Código de producto. 18696390 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μg
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18696390 6 viales de 30 μg paquete de 6
18613800 2 viales de 30 μg paquete de 2
18612880 6 viales de 100 μg paquete de 6
18604810 2 viales de 100 μg paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18696390 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP311686180ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00€
    1103.55€ / paquete de 6
    Ahorro 66.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Cantidad 6 viales de 30 μg