Descripción
EXOC6 Polyclonal antibody specifically detects EXOC6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EXOC6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | DKFZp761I2124, EXOC6A, exocyst complex component 6, Exocyst complex component Sec15A, FLJ1125, FLJ11251, MGC33397, SEC15A, SEC15L1SEC15-like 1 (S. cerevisiae), SEC15L3, SEC15-like 1, SEC15-like protein 1, SEC15-like protein 3, SEC15LSEC15, Sec15p |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EXOC6 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |