Learn More
Exo1, MedChemExpress
Código de producto. 16430967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430967 50 mg 50 miligramos
16415516 100 mg 100 miligramos
16414678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16430967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112670
MedChemExpress Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Exo1
CAS 75541-83-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12FNO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (91.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC=C(F)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 273.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.26
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid