missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Exendin-4 Antibody (24), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498431 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498431 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498431 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP223579H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    538.65€ / 0.1 ml
    Ahorro 31.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Exendin-4 Monoclonal antibody specifically detects Exendin-4 in Reptile samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Exendin-4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 24
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Exendin4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic exendin-4
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
Especies diana Reptile
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.