Learn More
R&D Systems™ ExCellerate NK Cell Expansion Media, Animal Component-Free
Código de producto. 30067469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30067469 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 30067469 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor CCM037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    643.39€
    568.05€ / 1 litros
    Ahorro 75.34€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1000 mL
Estado normativo Animal Free
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.