Learn More
R&D Systems™ ExCellerate Human NK Cell Expansion Media, Xeno-Free
Código de producto. 18747856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18747856 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 18747856 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor CCM032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.17€
    158.55€ / 500 ml
    Ahorro 20.62€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Media for the ex vivo expansion and culture of human Natural Killer lymphocytes under xeno-free conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Especie Human, Multi-Species
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.