Learn More
R&D Systems™ ExCellerate B Cell Media, Xeno-Free
Código de producto. 18776036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18776036 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 18776036 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor CCM031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.83€
    141.75€ / 500 ml
    Ahorro 18.08€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Expansion and clonal growth of B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date