Learn More
Cytiva ExcelGel 7,5 %, tris-acetato, 0,5 mm, gel de proteínas, 25 pocillos
Código de producto. 11743339 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Pocillos:
25 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Pocillos unitSize
11743339 25 pocillo paquete de 6
1 options
Código de producto. 11743339 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80126001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de separación: de 35 a 200 kd; tipo de separación: desnaturalizante; para su uso con: Geles Immobiline DryStrip
Tres geles de poliacrilamida homogéneos y un gradiente para electroforesis horizontal de proteínas desnaturalizadas SDS; también para separación de ácidos nucleicos en el intervalo de pares de base de 50-1500
  • Los geles homogéneos al 7,5, 12,5 y 15 % tienen 25 pocillos de muestras preformados para volúmenes de muestra de hasta 17 μl para una aplicación rápida y sencilla de las muestras
  • El gel de gradiente utiliza tiras de aplicación de muestras (26 muestras de hasta 40 μl, 52 muestras de hasta 20 μl), trozos de papel o gotas de muestras; recomendado para su uso con geles Immobiline DryStrip
  • ExcelGel SDS homogéneo al 15 % también está diseñado para la separación de péptidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cassette Poliéster
Descripción Geles prefundidos ExcelGel para SDS-PAGE
Porcentaje del gel 7,5%
Gel Thickness 0,5 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Separación de proteína
Intervalo de separación De 35 a 200 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 25 pocillo
Para utilizar con (aplicación) Química analítica e investigación, electroforesis horizontal de investigación de proteínas desnaturalizadas con dodecilsulfato sódico (SDS)
Material Película de poliéster
Cantidad 6/Paq.
Zona de apilado 5 % T/3 % C
Requisitos de almacenamiento 2 - 8°C
Grosor (imperial) 0,019 in
Longitud (imperial) 4,3 in
Longitud del gel (imperial) 4,3 in
Longitud (métrico) 110 mm
Longitud del gel (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 9,8 in
Anchura del gel (imperial) 9,8 in
Anchura (métrico) 25 cm
Anchura del gel (métrico) 25 cm
Tipo de producto Page homogéneo
Para utilizar con (equipo) Geles Immobiline DryStrip