Learn More
Cytiva ExcelGel 12,5 %, tris-acetato, gel de proteínas, 1 pocillo
Código de producto. 11575035 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
11575035 6/paquete paquete de 6
1 options
Código de producto. 11575035 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17600221
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de separación: de 10 a 120 kd; tipo de separación: desnaturalizante; para su uso con: Unidad de electroforesis Multiphor II, ExcelGel SDS BufferStrips
Información de órdenes
Pida las tiras IPG por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cassette Poliéster
Porcentaje del gel 12,5%
Gel Thickness 0,5 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Separación de proteína
Intervalo de separación De 10 a 120 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 1 pocillos
Para utilizar con (aplicación) SDS-PÁGINA
Material Poliacrilamida
Cantidad 6/paquete
Zona de apilado 77 mm, 12,5/2 % T/% C
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Longitud (imperial) 4,3 in
Longitud del gel (imperial) 4,3 in
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud del gel (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 9,8 in
Anchura del gel (imperial) 9,8 in
Anchura (métrico) 110 mm
Anchura del gel (métrico) 25 cm
Tipo de producto Page homogéneo
Para utilizar con (equipo) Unidad Multiphor II, ExcelGel SDS BufferStrips