Learn More
Cytiva ExcelGel del 12 al 14 %, tris-acetato, 0,5 mm, gel de proteínas
Código de producto. 10574955 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
10574955 3/paq. paquete de 3
1 options
Código de producto. 10574955 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17123601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de separación: De 12 a 116 Mr; tipo de separación: desnaturalizante, para su uso con: Tiras IPG
  • Geles de SDS-poliacrilamida prefundidos disponibles como homogéneos al 12,5 % y de gradiente del 12 al 14 %
  • Realice separaciones de segunda dimensión utilizando geles prefundidos junto con tiras IPG de 7, 11, 18 o 24 cm (no incluidas)
  • Siempre completamente hidratada y lista para usar
  • Configure Multiphor II con el circulador termostático MultiTemp III y la fuente de alimentación programable EPS 1001 para unas condiciones de funcionamiento reproducibles
Información de órdenes
Pida las tiras IPG por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel Del 12 al 14 %
Gel Thickness 0,5 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Intervalo de separación De 12 a 116 Mr
Tipo de separación Desnaturalización
Para utilizar con (aplicación) SDS-PÁGINA
Peso molecular 71,08
Cantidad 3/paq.
Zona de apilado 40 mm, 5 % T/3 % C
Requisitos de almacenamiento De 4 a 30 °C
Grosor (métrico) 0,5 mm
Longitud (imperial) 7 pulg
Longitud del gel (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud del gel (métrico) 18 cm
Anchura (imperial) 9,6 in
Anchura del gel (imperial) 9,6 in
Anchura (métrico) 110 mm
Anchura del gel (métrico) 24,5 cm
Tipo de producto Page homogéneo
Para utilizar con (equipo) Tiras IPG