Learn More
Exatecan mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16446256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446256 100 mg 100 miligramos
16421686 500 mg 500 miligramos
16469855 250 mg 250 miligramos
16461937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13631A
MedChemExpress Exatecan mesylate (DX8951f) is a DNA topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 2.2 μM (0.975 μg/mL). Exatecan mesylate can be used in cancer research.
Exatecan mesylate (DX8951f) is a DNA topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 2.2 μM (0.975 μg/mL). Exatecan mesylate can be used in cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Exatecan mesylate
CAS 169869-90-3
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26FN3O7S
Cantidad 100 mg
Sinónimo DX8951f
Información de solubilidad DMSO : 11.76 mg/mL (22.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble)
SMILES O=S(C)(O)=O.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C5C6=C(CC[C@@H]5N)C(C)=C(F)C=C6N=C4C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 531.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.55
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death