Learn More
Isofield™ Mascarilla facial estéril validada Exa 230 con gancho para la oreja y clip para sala limpia (compatible con grado A/B)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30178865
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Ancho
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
Código de producto. Tamaño unitSize
30178865 Ancho paquete de 600
1 options
Código de producto. 30178865 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 60011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mascarilla estéril validada extra ancha. El Exa también está equipado con un clip para adaptarse a su SOP y está fabricado con materiales compatibles con gamma para garantizar poco o ningún olor durante su uso. El Exa también tiene una excelente eficiencia de filtración de bacterias y partículas y es GMP Compatible con grado A.
  • Mascarilla facial estéril validada con lazo para la oreja y clip para sala limpia
  • 230 mm de longitud con tira nasal maleable
  • Configuración de 3 capas no tejidas
  • Filtración bacteriana y de partículas de alta eficiencia
  • Irradiación gamma, mínimo 25 kGy
  • Nivel de garantía de esterilidad 10-6
  • Desprendimiento de partículas (tambor Helmke) Categoría I Bolsas envasadas individualmente impresas con tinta resistente al IPA para mantener la trazabilidad
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Sujeciones en las orejas
Material Polietileno, polipropileno
Tamaño Ancho
Esterilidad Estéril
Modelo Plisado