Learn More
CleanSpace™ Sistema de alimentación EX
Código de producto. 15920102 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Unidad de alimentación
Código de producto.
15920102 Unidad de alimentación
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15920102 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor PAF0060
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Respirador purificador de aire forzado de presión positiva (PAPR) alimentado por una batería intrínsecamente seguro. Adecuado para su uso en determinadas atmósferas inflamables o potencialmente explosivas en las que exista riesgo de explosión.
  • Intrínsecamente segura
  • Ligero y cómodo
  • Carcasa amarilla fácil de ver para un reconocimiento sencillo
  • Sistema AirSensit™ para el control de la presión de la mascarilla y el flujo de aire sensible a la respiración
  • Sistema de un solo botón y modo de espera y modos de inicio/stop automáticos para que sea fácil de poner/quitar
  • Arnés de apoyo fácil de usar
  • Detección de bloqueo de filtro compensado por altitud
  • Tiempo de funcionamiento prolongado: hasta 8 horas y carga rápida de la batería: < 2 horas
  • Comprobación de la capacidad de flujo fácil y precisa
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de PAPR, sin protector de cabeza
Modelo PAF-0060
La máscara se vende por separado