Learn More
CleanSpace™ Medias máscaras EX para el sistema de respirador purificador de aire eléctrico
Código de producto. 15920072 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15920072 Pequeño cada uno
15900072 M cada uno
15910072 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15920072 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor PAF0064
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Las medias máscaras EX están diseñadas específicamente para sujetar y completar el sistema del respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™ EX.
  • Utilizado con el revolucionario CleanSpace™ PAPR: ligero, sin mangueras ni correas
  • Medias máscaras disponibles en tamaños para facilitar un sellado seguro y un ajuste cómodo
  • Materiales: Almohadilla de silicona suave, clips de nailon y policarbonato (válvula de exhalación).
  • Adaptador de prueba de ajuste de mascarilla disponible para TSI PortaCount prueba de ajuste
  • Fácil de quitar para limpiar
  • Transparente, facilita la comunicación
  • Las medias máscaras se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y se desenganchan fácilmente para limpiarlas
  • Silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica
  • Se han tratado con un recubrimiento conductor de electricidad y han sido aprobados para su uso en entornos intrínsecamente seguros
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS1716: 2012
Certificaciones (EN) EN 12942
Color Transparente
Tipo de producto Media máscara de PAPR
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Minería, soldadura, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
Para utilizar con (equipo) PAF-1060
Clasificación IP IP66/67
Modelo PAF-0064
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre - 10 °C y 55 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 130 x 70 mm
Peso (métrico) 125 g