Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M7000 Imaging System, High-Content Analysis Package
Código de producto. 17445839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17445839 1 paquete cada uno
1 options
Código de producto. 17445839 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMF7000HCA
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Combina el sistema de fluorescencia multicanal invertida totalmente automatizado y el sistema de adquisición de imágenes de luz transmitida con el software de análisis de imágenes Celleste 6.0, un conjunto de análisis de imágenes completo con protocolos optimizados para ofrecer los datos más relevantes para una amplia gama de conocidos ensayos basados en células fijas y en vivo.
  • Combina la fluorescencia multicanal totalmente automatizada e invertida y el sistema de imágenes de luz transmitida con el software de análisis de imágenes Celleste 6.0
  • Este software ofrece un conjunto completo de análisis de imágenes con protocolos optimizados para ofrecer los datos más relevantes para una amplia variedad de ensayos conocidos basados en células fijas y vivas
  • El sistema EVOS M7000 se ha desarrollado para satisfacer las expectativas actuales en cuanto a imágenes y datos de calidad de publicación con solo unos pocos clics gracias a sus herramientas de adquisición potentes y ahorradoras de tiempo con algoritmos de enfoque automático mejorados y rutinas automatizadas
  • Para ensayos de placas de micropocillos, adquisición de imágenes de células vivas en lapsos temporales, barrido de áreas en modo de lapsos temporales y apilados en Z en modo de barrido
  • El software Celleste 6.0 permite a los usuarios personalizar el análisis de imágenes para satisfacer sus necesidades específicas o aprovechar las plantillas de análisis preconfiguradas diseñadas de forma óptima para segmentar y clasificar imágenes de una gama de ensayos basados en células comunes
  • La unión del software Celleste 6.0 y el microscopio EVOS permite a los usuarios pasar fácilmente de la microscopía tradicional a los análisis de alto contenido
Los paquetes de análisis de alto contenido EVOS M7000 ofrecen:
  • Microscopio altamente configurable: con un portaobjetivos de cinco posiciones y la capacidad de adquirir simultáneamente imágenes en cuatro canales de fluorescencia más luz transmitida con aumentos de 1,25X a 100X, el sistema óptico se puede configurar fácilmente para satisfacer las necesidades de su muestra
  • Imágenes preparadas para su publicación en unos pocos clic: incluido el enfoque automático, el cosido, el mosaico, la capacidad de apilado en Z, la adquisición de imágenes en lapsos de tiempo y la captura multicanal con un solo clic
  • Interfaz de adquisición intuitiva: programe el sistema EVOS M7000 fácilmente para realizar un barrido de pocillos, experimentos de lapsos de tiempo y barridos de áreas de montaje/cosido en mosaico en modos de apilados en Z y/o lapsos de tiempo en el recipiente que desee
  • Análisis de imágenes optimizado: el flujo de trabajo impulsado por asistentes y basado en iconos Celleste 6.0 elimina las conjeturas al utilizar las plantillas de análisis preconfiguradas y optimizadas para aplicaciones comunes para ayudar a obtener los resultados más relevantes de los conjuntos de imágenes
Especificaciones del sistema y del hardware
  • Óptica: sistema óptico con corrección al infinito; objetivos con rosca RMS con distancia parafocal de 45 mm.Modo de adquisición de imágenes: fluorescencia, campo de brillo, campo de brillo de color y contraste de fases
  • Iluminación: cámara de cinco posiciones para cuatro cubos de luz de fluorescencia con campo de brillo; cubos de luz con juego de filtros con revestimiento duro integrado y fuente de luz LED con vida útil de >50 000 horas; amplia selección de cubos de luz estándar y especiales
  • Métodos de adquisición de imágenes: barrido de áreas de un solo color, multicolor, con montaje o cosido en mosaico, lapso de tiempo, apilados en Z, captura de película
  • Capacidad objetiva: portaobjetivos de cinco posiciones
  • Objetivos (no incluidos): amplia selección de objetivos LWD de alta calidad y con corrección de cubreobjetos
  • Condensador:Condensador de larga distancia de trabajo de 60 mm, portaobjetivos de cuatro posiciones con una apertura transparente y anillo de tres fases
  • Fase: fase de barrido X/Y motorizada; intervalo de recorrido de 120 mm x 80 mm con resolución submicrométrica, insertos «drop-in» para recibir soportes de recipientes y soportes de bloqueo para fijar la muestra durante secuencias largas
  • Mecanismo de enfoque: mecanismo de enfoque automatizado con resolución submicrométrica
  • Pantalla LCD:Monitor en color de pantalla táctil de alta resolución de 23 pulgadas (totalmente controlable mediante ratón); resolución de 1920 x 1080 píxeles
  • Cámaras: sensor CMOS monocromo de alta sensibilidad de 3,2 MP (2048 x 1536) con 3,45 μm de resolución de píxeles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Potencia de aumento 1,25X a 100X
Tipos de objetivos Torreta de 5 posiciones
Para utilizar con (aplicación) Neurobiología, inmunooncología, imágenes de células vivas, imágenes de células 3D, escaneo de mosaicos de alta resolución, inmunohistoquímica (IHC), análisis de alto contenido (HCA)
Pieza nasal 5 Position Turret
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de iluminación LED
Camera Type 3,2 megapíxeles, monocromo, CMOS
Tipo de pantalla LCD
Modelo EVOS M7000
Línea de productos EVOS
Tipo de producto Sistema de obtención de imágenes
Resolución 1920 x 1080 píxeles
Cantidad 1 paquete