Descripción
- Ideal para procedimientos más cortos y mínimamente invasivos, el EVOLUTION™ 4. Las batas quirúrgicas estándar ofrecen varios beneficios:
- Cuello amarillo: Identifique fácilmente una toga de rendimiento estándar
- HALYARD™ respirable SMS Tela: maximiza el flujo de aire para una comodidad fresca.
- Tejido suave, ligero y transpirable, tratado para repeler el alcohol y disipar la estática: Mantiene al personal protegido pero fresco y cómodo.
- Baja formación de pelusa: ayuda a reducir el riesgo de contaminación e infección de la herida.
- Cumple con el nivel de rendimiento estándar según EN13795-1:2019
- Mangas raglán para mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Disponible estéril y no estéril
- Bata estéril embalada individualmente y con 2 toallas para mayor comodidad.
- Batas no estériles empaquetadas a granel en una bolsa para reducir el embalaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande, extra largo |
| Sexo | Unisex |
| Longitud (imperial) | 145 cm |
| Longitud (métrico) | 145 cm |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Anchura (imperial) | 72 cm |
| Anchura (métrico) | 72 cm |
| Tipo de producto | Bata quirúrgica |
| Material | SMS |
| Color | Azul |
| Mostrar más |