Descripción
- Ideal para procedimientos más cortos y mínimamente invasivos, el EVOLUTION™ 4. Las batas quirúrgicas estándar ofrecen varios beneficios:
- Cuello amarillo: Identifique fácilmente una toga de rendimiento estándar
- HALYARD™ respirable SMS Tela: maximiza el flujo de aire para una comodidad fresca.
- Tejido suave, ligero y transpirable, tratado para repeler el alcohol y disipar la estática: Mantiene al personal protegido pero fresco y cómodo.
- Baja formación de pelusa: ayuda a reducir el riesgo de contaminación e infección de la herida.
- Cumple con el nivel de rendimiento estándar según EN13795-1:2019
- Mangas raglán para mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Disponible estéril y no estéril
- Bata estéril embalada individualmente y con 2 toallas para mayor comodidad.
- Batas no estériles empaquetadas a granel en una bolsa para reducir el embalaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Material | SMS |
| Color | Azul |
| Tipo de tapón | Cuello con cierre de velcro y lazos en la cintura |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Sin látex | Sí |
| Estilo de manga | Manga raglán |
| Incluye | 1 toalla de mano |
| Mostrar más |