Learn More
HALYARD™ EVOLUCIÓN™ 4 Bata quirúrgica estándar
Código de producto. 17858377 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Extra grande
Extra grande, extra largo
Grande
Grande, extra largo
Pequeño
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 34
paquete de 36
paquete de 40
paquete de 48
paquete de 60
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Esterilidad Tamaño de la unidad
17858377 Grande No estéril paquete de 40
17898577 Grande, extra largo No estéril paquete de 60
17808587 Extra grande No estéril paquete de 36
17818587 Extra grande, extra largo No estéril paquete de 48
30274653 Pequeño Estéril paquete de 36
30274729 Grande Estéril paquete de 36
30274779 Grande, extra largo Estéril paquete de 34
30274719 Extra grande Estéril paquete de 34
30274683 Extra grande, extra largo Estéril paquete de 34
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17858377 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor 79970
 Artículo restringido
En stock
EVOLUCIÓN™ 4 batas quirúrgicas suaves de un solo uso que utilizan™ la tecnología transpirable de HALYARD SMS Tejido que proporciona el equilibrio adecuado entre comodidad y protección durante procedimientos que implican contacto bajo a moderado con líquidos.
  • Ideal para procedimientos más cortos y mínimamente invasivos, el EVOLUTION™ 4. Las batas quirúrgicas estándar ofrecen varios beneficios:
  • Cuello amarillo: Identifique fácilmente una toga de rendimiento estándar
  • HALYARD™ respirable SMS Tela: maximiza el flujo de aire para una comodidad fresca.
  • Tejido suave, ligero y transpirable, tratado para repeler el alcohol y disipar la estática: Mantiene al personal protegido pero fresco y cómodo.
  • Baja formación de pelusa: ayuda a reducir el riesgo de contaminación e infección de la herida.
  • Cumple con el nivel de rendimiento estándar según EN13795-1:2019
  • Mangas raglán para mayor comodidad y libertad de movimiento.
  • Disponible estéril y no estéril
  • Bata estéril embalada individualmente y con 2 toallas para mayor comodidad.
  • Batas no estériles empaquetadas a granel en una bolsa para reducir el embalaje.
Especificaciones
Tamaño Grande
Material SMS
Color Azul
Tipo de tapón Cuello con cierre de velcro y lazos en la cintura
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Tejido
Sin látex Sí
Estilo de manga Manga raglán
Certificaciones/conformidad Reglamento (UE) 2017/745 Clase I, EN 13795
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 72 cm
Longitud (métrico) 123 cm
Anchura (métrico) 72 cm
Longitud (imperial) 123 cm
Tipo de producto Bata quirúrgica
N.º de bolsillos Ninguno
Sexo Unisex
Cantidad 40/Pk.