Learn More
R&D Systems™ EV Precipitation Solution (Urine)
Código de producto. 18604791 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604791 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 18604791 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP311766
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Novus
Tipo de producto EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation
Cantidad 30 mL
Suficiente para A 30mL solution is equalivant to 25 reactions (urine)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Urine