Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de ORP Eutech™ ECFC7960101B
Código de producto. 11859191
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11859191 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11859191 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X256612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    201.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores tanto de ORP como de pH en diferentes aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias de la vida, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales. Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo combinado de pH con cuerpo de vidrio de poro abierto se utiliza para mediciones generales de pH. Suministrado con 10 ml de electrolito de relleno.
Especificaciones
  • Parámetro: Potencial de oxidación reducción (ORP)
  • Intervalo: -1000 - 1000mV
  • Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
  • Tipo de sensor: Pin de platino
  • Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
  • Sellado/rellenable: Herméticas
  • Junta de referencia: Individual
  • Electrólito de referencia de relleno:
  • Dimensiones (eje): 90 x 12mm
  • Longitud de cable: 1 m
  • Conector: BNC
  • Se utiliza con: Todos los medidores de pH con conector de entrada BNC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción ORP low maintenance gel electrode
    Tipos de conector BNC
    Junta Individual
    Material Cuerpo de vidrio
    Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
    Para utilizar con (equipo) All pH meters with BNC input connector
    Referencia interna Ag/AgCl
    Temperatura de funcionamiento (imperial) 32 to 176 °F
    Longitud (imperial) 3.54 in
    Longitud del cable (imperial) 39 in
    Longitud (métrico) 90mm
    Longitud del cable (métrico) 1m
    Diámetro del cuerpo (imperial) 0.47 in
    Diámetro del cuerpo (métrico) 12mm
    Parámetro Oxidation Reduction Potential (ORP)
    Tipos de sensores Platinum pin
    Intervalo de medición -1000 to 1000mV
    Refillable No