Learn More
IKA™ Agitador de varilla EUROSTAR 40 Digital
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13440567 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
13440567 UE cada uno
1 options
Código de producto. 13440567 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004444000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de laboratorio universal IKA diseñado para tareas de sencillas agitación para cantidades de hasta 25 l (H2O).
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
  • Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
  • Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0/30 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla Digital
Tensión 100/115/230 V
Fondo interior (métrico) 208 mm
Diámetro del eje (métrico) 11 mm
Altura (métrico) 248 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 16 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo Eurostar 40 Digital
Clase de protección IP40
par de torsión 40 Ncm
Tipo Agitador
Viscosidad 30.000 mPas
Peso (métrico) 4,4 kg