Learn More
IKA™ Agitadores de varilla EUROSTAR 100
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13400577 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
EUROSTAR 100 Control
EUROSTAR 100 Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Al x An x Diám: 267 x 86 x 230 mm
Alto x Ancho x Diámetro: 248 x 86 x 208 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
13400577 EUROSTAR 100 Control Al x An x Diám: 267 x 86 x 230 mm cada uno
13490567 EUROSTAR 100 Digital Alto x Ancho x Diámetro: 248 x 86 x 208 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13400577 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004028500
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este mezclador de laboratorio para una gran variedad de aplicaciones.El agitador de varilla IKA™ EUROSTAR 100 ajusta automáticamente la velocidad a través de la tecnología controlada por microprocesador.
  • Incluye interfaces RS 232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros.
  • Cuenta con un visor integrado de la tendencia de par de torsión para medir los cambios en la viscosidad.
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
  • Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
  • Garantiza una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de la muestra.
  • Pantalla TFT multilingüe
  • Funciones programables
  • Medición de temperatura integrada
  • Funcionamiento en intervalos
  • Función de marcha atrás.
  • Función de temporizador
  • Circuito de seguridad ajustable
  • Función de bloqueo.
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores.
  • Sensor de temperatura H 67.60 y soporte WH 11 WiCo incluidos en la entrega.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 1300 rpm
Capacidad 100 L
Pantalla TFT
Tensión 230 V
Vataje 186 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Al x An x Diám: 267 x 86 x 230 mm
Altura (métrico) 267 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 186 W
Frecuencia 50/60 Hz
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo EUROSTAR 100 Control
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
par de torsión 100 Ncm
Viscosidad 70.000 mPas