Learn More
R&D Systems™ Europium Streptavidin MIDI
Código de producto. 18081104 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18081104 400 μL 400 microlitros
1 options
Código de producto. 18081104 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 12200120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Europium (Eu) Streptavidin conjugates are manufactured using covalent attachment of Streptavidin to the specially treated surface of 200nm Eu particles.
  • Highly stable, easy to use conjugates
  • Resistant to aggregation
  • No sonication, shaking or vortexing required
  • No need for blocking solution
  • Possibility to work with low conjugate concentrations
  • Conjugates can be run on an immunochromatographic assay as well as a microwell-based assay
Kit Contents:
  • 1 Midi vial of 200 nmEuropium - Streptavidin conjugate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 400 μL
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Línea de productos Novus