Learn More
Solución de europio para ICP Matriz de HNO₃ de 10 g/L, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Eu |
| Concentración | 10±0.02 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | Eu |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Cantidad | 100 mL |