Learn More
Trifluorometanosulfonato de europio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15491647 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15491647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040305.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 52093-25-1
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Fórmula molecular C3EuF9O9S3
Fórmula lineal Eu(OSO2CF3)3
Número MDL MFCD00209587
Sinónimo europium trifluoromethanesulfonate, europium iii trifluoromethanesulfonate, europium iii triflate, europium triflate, eu otf 3, ksc268k4f, europium 3+ tritriflate, europium iii tris trifluoromethanesulfonate, europium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC europio(3+);trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 599.15
PubChem CID 9960317
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.15
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Europium(III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Europium(III) trifluoromethanesulfonate