Learn More
Sulfato de europio(III) octahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396658 25 g 25 g
11386658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013210.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-55-7
Fórmula molecular Eu2H16O20S3
Peso molecular (g/mol) 736.216
Número MDL MFCD00149704
Clave InChI PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
Nombre IUPAC europio(3+);trisulfato;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Specifica
Nombre del producto químico o material Europium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 375°C (in -8H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,3904
Formula Weight (peso de la fórmula) 736.23 (592.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.