Learn More
Óxido de europio(III), nanopolvo, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489860 25 g 25 g
11479860 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044667.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Europium oxide nanopowder acts as phosphors for lamps. It is used as a fluorescent label in immunoassay for atrazine. It is also used in color TV, X-ray, glass, crystal and other luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-96-9
Fórmula molecular Eu2O3
Peso molecular (g/mol) 351.93
Número MDL MFCD00010997
Clave InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
Nombre IUPAC europio(3+);oxígeno(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium (III) oxide
Punto de fusión 2291°C
Forma física Polvo APS de 45-60 nm,S. A. 14-18 m
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,3904
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.92
Porcentaje de pureza 99.9%