Learn More
Óxido de europio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Europium(III) oxide |
| Color | Blanco a rosa |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
| Fórmula lineal | Eu2O3 |
| Índice Merck | 10, 3854 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Nombre IUPAC | europio(3+);oxígeno(2-) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.91 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?