Learn More
Oxalato de europio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367108 2 g 2 g
11377108 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015288.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 152864-32-9 | C6Eu2O12 | 567.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152864-32-9
Fórmula molecular C6Eu2O12
Peso molecular (g/mol) 567.98
Número MDL MFCD00150143
Clave InChI PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate
PubChem CID 71310234
Nombre IUPAC europio;ácido oxálico;hidrato
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) oxalate hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Eu2(C2O4)3·xH2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.98 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic