Learn More
Fluoruro de europio(III), anhidro, REacton™, 99,98% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321049 2 g 2 g
11331049 5 g 5 g
11311049 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011302.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13765-25-8
Fórmula molecular EuF3
Peso molecular (g/mol) 208.96
Número MDL MFCD00010998
Clave InChI HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
Nombre IUPAC europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Especificaciones
Punto de ebullición >2280°C
Nombre del producto químico o material Europium(III) fluoride
Punto de fusión 1390°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.96
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic