Learn More
Fluoruro de europio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11369209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369209 5 g 5 g
11359209 1 g 1 g
11316389 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088181.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13765-25-8
Fórmula molecular EuF3
Peso molecular (g/mol) 208.96
Número MDL MFCD00010998
Clave InChI HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
Nombre IUPAC europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Especificaciones
Punto de ebullición >2280°C
Nombre del producto químico o material Europium (III) fluoride
Punto de fusión 1390°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.96
Porcentaje de pureza 99.5%
Sensibilidad Hygroscopic