Learn More
Cloruro de europio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla -10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10616232 5 g Frasco de vidrio 5 g
10296490 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10616232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199600050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13759-92-7
Fórmula molecular Cl3Eu·6H2O
Peso molecular (g/mol) 366.4
Número MDL MFCD00149701
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 850.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.89
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Densidad 4.8900g/mL
Fórmula lineal EuCl3·6H2O
Índice Merck 10, 3854
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.4
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales